missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDP-43/TARDBP Antibody (TARDP/9299R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30155059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30155059 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30155059 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324253CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TDP-43/TARDBP Monoclonal antibody specifically detects TDP-43/TARDBP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDP-43/TARDBP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TARDP/9299R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ALS10TAR DNA-binding protein-43, TAR DNA binding protein, TDP43, TDP-43, TDP-43TAR DNA-binding protein 43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment within human TDP-43/TARDBP aa 200 to the C-terminus.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, Immunology, Mitochondrial Fusion Proteins, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.