missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDP-43/TARDBP Antibody (DB9), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18166128 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18166128 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18166128 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250331AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TDP-43/TARDBP Monoclonal specifically detects TDP-43/TARDBP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDP-43/TARDBP
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon DB9
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ALS10TAR DNA-binding protein-43, TAR DNA binding protein, TDP43, TDP-43, TDP-43TAR DNA-binding protein 43
Símbolos de los genes TARDBP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A His-tagged recombinant protein corresponding to amino acid residues 208-414 of human TDP-43/TARDBP.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.