missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDP-43/TARDBP Antibody (982022) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30644899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30644899 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30644899 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB77781P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TDP-43/TARDBP Monoclonal antibody specifically detects TDP-43/TARDBP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDP-43/TARDBP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 982022
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ALS10TAR DNA-binding protein-43, TAR DNA binding protein, TDP43, TDP-43, TDP-43TAR DNA-binding protein 43
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human TDP-43/TARDBP, Met1-Thr103, Accession # Q13148
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, Immunology, Mitochondrial Fusion Proteins, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23435
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.