missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCTN3 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30595593 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30595593 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30595593 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345273PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TCTN3 Polyclonal antibody specifically detects TCTN3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCTN3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen C10orf61, chromosome 10 open reading frame 61, DKFZP564D116, TECT3DKFZp564D116, tectonic 3, tectonic family member 3, tectonic-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno tectonic family member 3. (Uniprot# Q6NUS6)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26123
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.