Descripción
TCTN3 Polyclonal antibody specifically detects TCTN3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TCTN3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | C10orf61, chromosome 10 open reading frame 61, DKFZP564D116, TECT3DKFZp564D116, tectonic 3, tectonic family member 3, tectonic-3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TCTN3 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |