Descripción
TCR alpha Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TCR alpha |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 34 |
| Conjugado | PE/ATTO 594 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | C), D, FLJ22602, J, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor alpha locus, T-cell antigen receptor, alpha polypeptide, T-cell receptor, alpha (V, TCRA, TCRD, TRA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Purified recombinant soluble TCR from the T-cell hybridoma 85.33, corresponding to V alpha 11 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |