missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR alpha Antibody (34), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18637959 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18637959 0.1 mL, Alexa Fluor 488
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18637959 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252715AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCR alpha Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCR alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 34
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C), D, FLJ22602, J, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor alpha locus, T-cell antigen receptor, alpha polypeptide, T-cell receptor, alpha (V, TCRA, TCRD, TRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant soluble TCR from the T-cell hybridoma 85.33, corresponding to V alpha 11
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6955
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.