Learn More
TCP1 alpha Antibody (23c (CTA-123)), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18127197 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18127197 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18127197 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250328JF646
Rat Monoclonal Antibody
TCP1 alpha Monoclonal specifically detects TCP1 alpha in Mouse, Rat, Canine, Chicken, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCP1alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 23c (CTA-123)
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CCT1T-complex protein 1 subunit alpha, CCTa, CCT-alpha, D6S230E, tailless complex polypeptide 1, t-complex 1, T-complex protein 1, alpha subunit, TCP-1-alpha
Símbolos de los genes TCP1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno C-terminal half of the full length murine TCP protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6950
Especificidad de la prueba Does not recognize primate, xenopus or yeast TCP-1.
Especies diana Canine, Chicken, Hamster, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c