missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF4 Antibody (TCF4/2252), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18307484 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18307484 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18307484 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314192AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCF4 Monoclonal antibody specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TCF4/2252
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.