Descripción
TCF4 Monoclonal specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TCF4 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TCF4/1705 |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 ) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |