Learn More
TCF4 Antibody (TCF4/1705), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18580832 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18580832 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18580832 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308236AF488
Mouse Monoclonal Antibody
TCF4 Monoclonal antibody specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCF4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TCF4/1705
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ