Learn More
Tocris Bioscience™ TC ASK 10
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001618 10 mg 10 miligramos
30001633 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001618 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4825/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Potent and selective ASK1 inhibitor; orally bioavailable
Potent ASK1 inhibitor (IC50 = 14 nM); displays selectivity for ASK1 over other kinases including ASK2 (IC50 = 0.51 μM), MEKK1, TAK1, IKKβ, ERK1, JNK1, p38α, GSK-3β, PKCθ and B-raf (IC50 values are > 10 μM). Blocks downstream JNK1/p38 phosphorylation in cells. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005775-56-3
Fórmula molecular C21H23Cl2N5O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC ASK 10
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.35
Pureza >98%
Peso molecular 432.349