Learn More
Gibco™ Medio para insectos TC-100
Código de producto. 11510456 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510456 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11510456 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 13055025
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio para insectos TC-100
El medio para insectos TC 100 se diseñó en un principio para el crecimiento de células de insectos, lo que incluye Spodeptera frugiperda (Sf9) y la expresión del Virus de la Poliedrosis Nuclear de Autographa califórnica (rAcNPV) recombinante con el sistema vectorial de expresión de Baculovirus (BEVS). Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de medios Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos de células de insectos. El medio de insectos TC 100 es rico en aminoácidos y utiliza la triptosa como una fuente de azúcar adicional.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: No se ha diseñado para usos diagnósticos o terapéuticos en animales o humanos.
Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El TC 100 Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
El medio para insectos Gibco™ TC 100 se suele suplementar con suero fetal bovino (SFB) al 10 % antes de su uso. El medio para insectos TC 100 requiere CO2 ambiental a fin de mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de células de insectos
Con aditivos Glutamina, Caldo de fosfato triptosa, Bicarbonato sódico
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivo celular de insectos