missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBX3 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™

Código de producto. 18498772 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498772 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498772 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP171853AF647
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

TBX3 Polyclonal specifically detects TBX3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBX3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bladder cancer related protein XHL, T-box 3, T-box protein 3, T-box transcription factor TBX3, TBX3-ISO, ulnar mammary syndrome, UMS, XHL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 400 and 450 of human T-box 3 using the numbering given in entry NP_057653.3 (GeneID 6926).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6926
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.