missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBX2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18298217 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18298217 0.1 mL 0.10 ml
18480921 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18298217 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP189459

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

TBX2 Polyclonal specifically detects TBX2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBX2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen FLJ10169, T-box 2, T-box protein 2, T-box transcription factor TBX2
Símbolos de los genes TBX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IPMPTFGGLFPYPYTYMAAAAAAASALPATSAAAAAAAAAGSLSRSPFLGSARPRLRFSPYQIPVTIPPSTSLLTTGLASEGSKAAGGNSREPSPLPELALRKVGAPSRGALSPSGSAKEAANELQSIQRLVSGL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6909
Especificidad de la prueba Specificity of human TBX2 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.