Descripción
TBCA Polyclonal antibody specifically detects TBCA in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TBCA |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | CFA, chaperonin cofactor A, TCP1-chaperonin cofactor A, tubulin folding cofactor A, Tubulin-folding cofactor A, tubulin-specific chaperone a |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human TBCA (Accession#: O75347; Met1-Ala108) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |