Learn More
Novus Biologicals™ TBC1D22B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18382109 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18382109 0,1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18382109 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00055633T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Signal Transduction
Objetivo TBC1D22B
Sinónimo C6orf197, chromosome 6 open reading frame 197, dJ744I24.2, DKFZp762J0110, FLJ20337, MGC125626, MGC125627, RP4-744I24.2, TBC1 domain family member 22B, TBC1 domain family, member 22B
Símbolo de gen TBC1D22B