Learn More
Novus Biologicals™ TBC1D10A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18537181 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18537181 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18537181 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00083874T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo TBC1D10A
Sinónimo EBP50-PDX interactor of 64 kDa, EPI64, rab27A-GAP-alpha, TBC1 domain family member 10 A, TBC1 domain family, member 10 A
Símbolo de gen TBC1D10A