Learn More
Tazobactam, 94%
Código de producto. 15447859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15447859 1 g Frasco de plástico 1 g
1 options
Código de producto. 15447859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66483.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 89786-04-9 | C10H12N4O5S | 300.29 g/mol
Tazobactam is a drug is used in conjunction with beta-lactamase susceptible penicillins to treat infections caused by beta-lactamase producing organisms. It acts as a beta lactamase inhibitor. It is used in combination with piperacillin to broaden the spectrum of piperacillin antibacterial action. It is used as antibiotic in the treatment of nosocomial pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazobactam
CAS 89786-04-9
Punto de fusión 115°C to 145°C
Punto de ebullición 77°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C10H12N4O5S
Número MDL MFCD00917472 MFCD00867002
Cantidad 1 g
Sinónimo tazobactam, tazobactam acid, tazobactamum, zosyn, unii-se10g96m8w, ytr-830h, ytr 830h, chembl404, ytr830h, 2s,3s,5r-3-methyl-7-oxo-3-1h-1,2,3-triazol-1-ylmethyl-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
SMILES C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 300.29
PubChem CID 123630
ChEBI CHEBI:9421
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.29
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tazobactam
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tazobactam