Learn More
Ácido taurodesoxicólico, hidrato de sal sódica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10716822 1 g Frasco de vidrio 1 g
10011751 5 g Frasco de vidrio 5 g
10530034 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10716822 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336840010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.80€
    65.65€ / 1 g
    Ahorro 7.15€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
El ácido taurodeoxicólico, el hidrato de sal sódica, al 97 %, CAS n.º 207737-97-1, también conocido como taurodeoxilato sódico, es un conjugado de taurina de ácido biliar del ácido desoxicólico y actúa como detergente.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido taurodeoxicólico, un hidrato de sal sódica, es un ácido biliar derivado del ácido desoxicólico
•También es un ácido conjugado de un taurodeoxicolato con actividad detergente • Se forma en el hígado conjugado con un grupo de taurina, que se encuentra comúnmente en forma de sal sódica
Aplicaciones
• Se ha estudiado el hidrato de la sal sódica del ácido taurodeoxicólico para evaluar la adsorción de los ácidos biliares y las sales en el tejido fibroso vegetal
•Se ha utilizado como detergente aniónico importante para la solubilización de proteínas
•Este compuesto muestra actividades colagogas y coleréticas
• También se ha utilizado para explorar una metodología para determinar las sales biliares conjugadas y no conjugadas tanto en suero como en líquidos del yeyuno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207737-97-1
Fórmula molecular C26H44NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 521.69
Número MDL MFCD00149238
Clave InChI YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Sinónimo Sodium taurodeoxylate
PubChem CID 23702150
Nombre IUPAC sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato;hidrato
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Color Blanco
Nombre de nota 97%
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Rotación específica +34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
Agua 7.0% max. (K.F.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.69
Porcentaje de pureza ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.