Learn More
Sal sódica de ácido taurocólico, MP Biomedicals™
Código de producto. 17811421 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
17811421 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 17811421 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210293090
Se utiliza para la solubilización de proteínas. Sal de sodio de ácido taurocólico, MP Biomedicals es un detergente aniónico que es el producto de la conjugación del ácido cólico con taurina. Es el constituyente principal de la bilis de animales carnívoros
Acciones bioquímicas:
  • Sal biliar no sulfatada
  • Sustrato de transporte fisiológico para la bomba de exportación de sal biliar/hermana de Pgp (BSEP/spgp)
  • Cotransportador de NA(+)/ taurocolato (NTCP)
  • MRP3 en el carnalicular hepático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 145-42-6
Forma física Polvo
Punto de fusión 230°C (decomposition)(literature)
pH 6 at 7.5 (1% aq. soln.)
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C26H44NNaO7S
Sinónimo sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/mL).
Clave InChI JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Nombre IUPAC Sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 537.688
PubChem CID 131632374
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.7
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Práctico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) 3-11mM