Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido taurocólico, hidrato de sal sódica, 98 %
Código de producto. 11995541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995541 100 g Frasco de vidrio 100 g
10701701 1 g Frasco de vidrio 1 g
10617012 5 g Frasco de vidrio 5 g
10629453 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11995541 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 230371000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
El ácido taurocólico, el hidrato de sal sódica, n.° de CAS 312693-83-7, también conocido como hidrato de taurocolato sódico, es una forma conjugado de taurina de ácido biliar en el hígado con capacidad de detergente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ácido taurocólico, el hidrato de sal sódica, es un detergente de ácido biliar aniónico sintetizado a partir de ácido fólico
  • Este compuesto muestra una actividad colerética que promueve la secreción de bilis del hígado
Aplicaciones
  • El ácido taurocólico se utiliza en la emulsificación de lípidos/grasas
  • Se utiliza para la solubilización de proteínas y en la preparación de enzimas digestivas para aplicaciones de investigación
  • Se puede utilizar para determinar las sales biliares conjugadas y no conjugadas en suero y líquido del yeyuno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345909-26-4
Fórmula molecular C26H44NNaO7S
Peso molecular (g/mol) 537.69
Número MDL MFCD00150819
Clave InChI JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Sinónimo Sodium taurocholate hydrate
PubChem CID 23687511
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Color Sin designar
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Rotación específica +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water)
Agua 7% max.
Nombre IUPAC sodium 2-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanamido]ethane-1-sulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.7
Porcentaje de pureza ≥97.5% (TLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanesulfonic acid,2- [[(3.alpha., 5.beta., 7.alpha., 12.alpha.)- 3, 7, 12-trihydroxy-24-oxocholan