Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido taurocólico, hidrato de sal sódica, 98 %
Código de producto. 10701701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10701701 1 g Frasco de vidrio 1 g
10617012 5 g Frasco de vidrio 5 g
10629453 25 g Frasco de vidrio 25 g
11995541 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10701701 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 230370010
Solicitar formato a granel o personalizado
El ácido taurocólico, el hidrato de sal sódica, n.° de CAS 312693-83-7, también conocido como hidrato de taurocolato sódico, es una forma conjugado de taurina de ácido biliar en el hígado con capacidad de detergente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ácido taurocólico, el hidrato de sal sódica, es un detergente de ácido biliar aniónico sintetizado a partir de ácido fólico
  • Este compuesto muestra una actividad colerética que promueve la secreción de bilis del hígado
Aplicaciones
  • El ácido taurocólico se utiliza en la emulsificación de lípidos/grasas
  • Se utiliza para la solubilización de proteínas y en la preparación de enzimas digestivas para aplicaciones de investigación
  • Se puede utilizar para determinar las sales biliares conjugadas y no conjugadas en suero y líquido del yeyuno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345909-26-4
Fórmula molecular C26H44NNaO7S
Peso molecular (g/mol) 537.69
Número MDL MFCD00150819
Clave InChI JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Sinónimo Sodium taurocholate hydrate
PubChem CID 23687511
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spécification
Nombre del producto químico o material Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Color Sin designar
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Rotación específica +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water)
Agua 7% max.
Nombre IUPAC sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.7
Porcentaje de pureza ≥97.5% (TLC)
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.