Learn More
Sal sódica de ácido taurocólico, ≥ 97 %, grado práctico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496332 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496332 25 g 25 g
11406342 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496332 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210293025
CAS 145-42-6
Fórmula molecular C26H44NNaO7S
Peso molecular (g/mol) 537.688
Clave InChI JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Sinónimo sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
Nombre IUPAC Sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurocholic acid sodium salt
Color Marrón-amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.7
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Práctico