Learn More
TAS2R43 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18391104 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18391104 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18391104 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP309666100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TAS2R43 Polyclonal specifically detects TAS2R43 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TAS2R43
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen T2R43, T2R52Taste receptor type 2 member 52, taste receptor type 2 member 43, taste receptor, type 2, member 43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human TAS2R43 (NP_795365.2). Peptide sequence MLANLVPFTVTLISFLLLVCSLCKHLKKMQLHGKGSQDPSTKVHIKVLQT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 259289
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.