Learn More
Beskrivning
TARSL2 Polyclonal antibody specifically detects TARSL2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | TARSL2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 525 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | probable threonine--tRNA ligase 2, cytoplasmic, threonyl-tRNA synthetase-like 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | threonyl-tRNA synthetase-like 2. (Uniprot# A2RTX5) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?