Descripción
TARS2 Polyclonal specifically detects TARS2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TARS2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | EC 6.1.1.3, mitochondrial, TARSL1, Threonine--tRNA ligase, threonyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), threonyl-tRNA synthetase, mitochondrial, ThrRS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-400 of human TARS2 (NP_079426.2). VNGEPYDLERPLETDSDLRFLTFDSPEGKAVFWHSSTHVLGAAAEQFLGAVLCRGPSTEYGFYHDFFLGKERTIRGSELPVLERICQELTAAARPFRRLEASRDQLRQLFKDNPFKLHLIEEKVTGPTATVYGCGTLVDLCQGPHLRHTGQIGGLKLLSNSSSLWRSSGAPETLQRVSGISFPTTELLRVWEAWREEAELRDHRRIGKEQELFFFHELSPGSCFFLPRGTRVYNALVAFIRAEYAHRGFSEVKTPTLFSTKLWEQSGHWEHYQEDMFAVQPPGSDRPPSSQSDDSTRHITD |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |