Descripción
- Se utiliza para tomar una muestra de punto de destino en una posición en el material de muestra que se ha determinado con precisión
- El tomamuestras penetra en el polvo o granulado mientras está cerrado; cuando llega al punto de extracción de la muestra, se abre y luego se cierra de nuevo
- La muestra se puede vaciar fácilmente a través del asa abierta
- La abertura del mango tiene 14 mm de diámetro
- Sala limpia fabricada
- Las versiones estériles se esterilizan mediante radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 500 mm |