Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechables TargetDispo
BIOPHARMA
Código de producto. 15581731 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
200 ml
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
15581731 100 ml 500 mm No estéril paquete de 20
15591731 100 ml 500 mm Estéril paquete de 20
15501741 200 ml 1000 mm No estéril paquete de 20
15511741 200 ml 1000 mm Estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15581731 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53934460
En stock
Muestras en un punto objetivo específico dentro del material de la muestra. El Tomamuestras Desechable TargetDispo Buerkle™ está diseñado para su uso con polvo o material granulado. Están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Se utiliza para tomar una muestra de punto de destino en una posición en el material de muestra que se ha determinado con precisión
  • El tomamuestras penetra en el polvo o granulado mientras está cerrado; cuando llega al punto de extracción de la muestra, se abre y luego se cierra de nuevo
  • La muestra se puede vaciar fácilmente a través del asa abierta
  • La abertura del mango tiene 14 mm de diámetro
  • Sala limpia fabricada
  • Las versiones estériles se esterilizan mediante radiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Capacidad (métrico) 100 ml
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 500 mm