Learn More
Tarafenacin D-tartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16472327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472327 50 mg 50 miligramos
16436198 10 mg 10 miligramos
16416566 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14825A
MedChemExpress Tarafenacin D-tartrate (SVT-40776 D-tartrate) is a highly selective M3 muscarinic receptor antagonist (Ki= 0.19 nM), ∼200 fold selectivity over M2 receptor.
Tarafenacin D-tartrate (SVT-40776 D-tartrate) is a highly selective M3 muscarinic receptor antagonist (Ki= 0.19 nM), ∼200 fold selectivity over M2 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tarafenacin D-tartrate
CAS 1159101-48-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26F4N2O8
Cantidad 50 mg
Sinónimo SVT-40776 D-tartrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.06 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N(C3=CC=CC(F)=C3)CC4=CC(F)=C(F)C(F)=C4.O[C@@H]([C@@H](C(O)=O)O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 558.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.48
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation