Learn More
Cytiva ADN polimerasa Taq (clonada)
Código de producto. 10371425 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 250 U
250U
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10371425 250U cada uno
10629275 10 x 250 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371425 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27079804
 Artículo restringido
En stock
Para PCR y otros procedimientos que requieren actividad de ADN polimerasa a temperaturas elevadas
Una unidad incorpora 10 nmol de nucleótidos totales en material insoluble en ácido en 30 minutos a 70 °C en un volumen total de 50 μL.
  • Pureza: Libre de nucleasas no específicas detectables y Taq Actividades de las endonucleasas de restricción I
  • Concentración: 5000 unidades/mL
  • Pruebas funcionales: Probado en PCR
  • Tampón Storgae: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 50 % glicerol, estabilizantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5000 U/ml
Contenido y almacenamiento 100 mM de Tris HCl, pH 9, 15 mM de MgCl2 y 500 mM de KCl. Almacenar a -20°C
pH 7,5
Grado de pureza o calidad Sin nucleasa inespecífica detectable ni actividades de endonucleasa de restricción Taq I
Cantidad 250U
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Nombre del producto
  • Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-1.6% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 1.6% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.