missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAPBPR Antibody (1059329), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30027206 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30027206 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30027206 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11337A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TAPBPR Monoclonal antibody specifically detects TAPBPR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TAPBPR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1059329
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen FLJ10143, TAP binding protein-like, Tapasin-like, TAPASIN-R, tapasin-related protein, TAP-binding protein-like, TAP-binding protein-related protein, TAPBP-RTAP binding protein related, TAPBPRtapasin-like
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TAPBPR, Ala19-Arg404, Accession # Q9BX59.2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55080
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.