Learn More
Tanzisertib, MedChemExpress
Código de producto. 16449147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449147 5 mg 5 miligramos
16442667 50 mg 50 miligramos
16436578 10 mg 10 miligramos
16416786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16449147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15495
MedChemExpress Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.
Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tanzisertib
CAS 899805-25-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23F3N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo CC-930
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (73.59 mM)
SMILES O[C@H]1CC[C@H](NC2=NC=C3N=C(NC4=C(F)C=C(F)C=C4F)N([C@@H]5COCC5)C3=N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 448.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.44
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation