Learn More
Solución de tántalo para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3/HF, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tantalum |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7440-25-7 |
| Fórmula molecular | Ta |
| Concentración | 100 mg/L |
| Número MDL | MFCD00011252 |
| Clave InChI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ta] |
| Nombre IUPAC | tántalo |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico/fluoruro de hidrógeno |
| Mostrar más |