Learn More
Ácido tánico, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15661540 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250g
500g
1kg
25kg
6 x 1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
250 g
500 g
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15661540 1kg 1 Kg
15651540 100 g 100 g
15671540 250g 250 g
15691540 500g 500 g
15601550 6 x 1kg paquete de 6
15681540 25kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15661540 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 162011KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Estadounidense, polvo
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1401-55-4
Fórmula molecular C76H52O46
Peso molecular (g/mol) 1701.206
Número MDL MFCD00066397
Clave InChI LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Sinónimo tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tannic Acid
Nombre de nota Meets analytical specification of USP
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8186396
Información de solubilidad Soluble en acetona, alcohol, agua 1 gm/0,35 ml, glicerol 1 gm/1 ml (caliente).Insoluble en disulfuro de carbono, cloroformo, éter dietílico, tetracloruro de carbono, éter de petróleo, benceno y hexano.Ligeramente soluble en alcohol deshidratado.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1701.2g/mol
Grado puriss.
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación 199 °C (390,2 °F)
Punto de ignición 980 °F
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo
Residuo después del encendido ≤0,1% (como SO4)