Learn More
Gilac™ Escoba de horno Tampico
Código de producto. 17988631
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
38 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17988631 50 cm cada uno
17928461 38 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17988631 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G020030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.08€
    50.78€ / paquete de 1
    Ahorro 21.30€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Escoba de Horno Tampico es un cepillo especial para panadería y repostería.
  • Cepillo especial para panadería y pastelería.
Especificaciones
Tipo de producto Cabeza de escoba
Código de color Naranja
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 50 cm
Anchura (imperial) 19,7 in
Color-coded Sí
Material Madera