Descripción
CCK-AR Monoclonal specifically detects CCK-AR in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCK-AR |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 377251 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CCK1-R, CCK-A, CCK-A receptor, CCK-AR, CCKRA, cholecystokinin A receptor, cholecystokinin receptor type A, cholecystokinin type-A receptor, Cholecystokinin-1 receptor |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CCK-A R, Met1-Gln428, Accession # P32238 |
| Mostrar más |