Learn More
Tamoxifeno, MP Biomedicals
Código de producto. 15712262 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15712262 5 g 5 g
11455161 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15712262 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215673894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.15€
    844.20€ / 5 g
    Ahorro 105.95€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Tamoxifeno, polvo blanco
  • Se ha utilizado para facilitar la recombinación del alelo ect2flox en órganos de ratón.
  • También se ha utilizado para estudiar su efecto sobre la activación microglial inducida por lipopolisacáridos (LPS).
  • Inhibidor de la proteína quinasa C (IC50 = 50-200 μM dependiendo de las condiciones del ensayo en las células MCF-7 o IC50 = 100 μM en el cerebro de rata).
  • Es un profármaco que se metaboliza en los metabolitos activos 4-hidroxitamoxifeno (4-OHT) y endoxifeno mediante las isoformas de citocromo P450 CYP2D6 y CYP3A4.
CAS 10540-29-1
Fórmula molecular C26H29NO
Peso molecular (g/mol) 371.52
Número MDL MFCD00010454
Clave InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión 96 °C a 100 °C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.0021
Notas del porcentaje del ensayo 0,9935
Índice de refracción KR5919600
Cantidad 5 g
Sinónimo [Z]-1-[p-Dimethylaminoethoxyphenyl]-1,2-diphenyl-1-butene, (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, trans-Tamoxifen
Información de solubilidad Prácticamente insoluble en agua (< 0,01% a 20 °C); soluble en metanol, etanol, 2-propanol, propilenglicol, cloroformo (50mg/mL - solución clara, incolora a amarilla tenue) o DMSO
Nombre IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-difenilbut-1-en-1-il]fenoxi}etil)dimetilamina
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tamoxifen, Free Base
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tamoxifen free base