Learn More
Tamoxifeno, MP Biomedicals
Código de producto. 11455161 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455161 1 g 1 g
15712262 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455161 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215673891
Tamoxifeno, polvo blanco
  • El tamoxifeno se ha utilizado para facilitar la recombinación del alelo ect2flox en los órganos del ratón.
  • También se ha utilizado para estudiar su efecto en la activación microglial inducida por los lipopolisacáridos (LPS).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10540-29-1
Fórmula molecular C26H29NO
Peso molecular (g/mol) 371.52
Número MDL MFCD00010454
Clave InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAMOXIFEN
Punto de fusión 96°C to 100°C
Color Blanco
Fórmula lineal C26H29NO
Cantidad 1 g
Sinónimo tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Información de solubilidad Practically insoluble in water (< 0.01% at 20°C); soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, propylene glycol, chloroform (50mg/mL - clear, colorless to faint yellow solution) or DMSO.
Nombre IUPAC 2-[4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.5
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tamoxifen, Free Base
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .