Learn More
Tamoxifeno, base libre, MP Biomedicals
Código de producto. 11435161 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435161 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11435161 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215673880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.05€
    51.45€ / 100 miligramos
    Ahorro 2.60€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
CAS 10540-29-1
Fórmula molecular C26H29NO
Número MDL MFCD00010454
Cantidad 100 mg
Sinónimo tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Clave InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-difenilbut-1-en-1-il]fenoxi}etil)dimetilamina
Peso molecular (g/mol) 371.52
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tamoxifen, Free Base
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..