Learn More
Tamoxifeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485719 5 g 5 g
15495719 500 mg 500 miligramos
15475719 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63509.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.30€
    854.65€ / 5 g
    Ahorro 180.65€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El tamoxifeno (citofen, n.° de CAS 10540-29-1) es un agente antineoplásico que tiene su efecto a través de los receptores de estrógeno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Tamoxifen is a tertiary aminobenzene that acts by competitively binding and antagonizing estrogen receptors to reduce DNA synthesis
  • When estradiol cannot bind estrogen receptors, the DNA response element is not activated
  • Tamoxifen upregulates the production of TGFb and slows tumor growth
  • Tamoxifen inhibits the production of IGF-1, a stimulator of tumor growth
Application
  • Tamoxifen may be useful in the study of tumorigenesis, growth, and inflammation
  • It is suitable for in vitro experiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10540-29-1
Fórmula molecular C26H29NO
Peso molecular (g/mol) 371.52
Número MDL MFCD00010454
Clave InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Sinónimo tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Nombre IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-difenilbut-1-en-1-il]fenoxi}etil)dimetilamina
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamoxifen
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,9048
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in methanol,ethanol,propanol or propylene glycol;Soluble in dimethyl sulfoxide,dichloromethane and ethanol; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder