Learn More
Tamoxifeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475719 1 g 1 g
15495719 500 mg 500 miligramos
15485719 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63509.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.26€
    223.65€ / 1 g
    Ahorro 44.61€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El tamoxifeno (citofen, n.° de CAS 10540-29-1) es un agente antineoplásico que tiene su efecto a través de los receptores de estrógeno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El tamoxifeno es un aminobenceno terciario que actúa mediante la unión competitiva y antagonización de los receptores de estrógenos para reducir la síntesis de ADN
  • Cuando el estradiol no puede unir los receptores de estrógenos, el elemento de respuesta al ADN no se activa
  • El tamoxifeno estimula la producción de TGFb y ralentiza el crecimiento de tumores
  • El tamoxifeno inhibe la producción de IGF-1, un estimulador del crecimiento tumoral
Aplicación
  • El tamoxifeno puede ser útil en el estudio de la tumorigénesis y el crecimiento e inflamación tumoral
  • Es adecuado para experimentos in vitro e in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10540-29-1
Fórmula molecular C26H29NO
Peso molecular (g/mol) 371.52
Número MDL MFCD00010454
Clave InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Sinónimo tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Nombre IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-difenilbut-1-en-1-il]fenoxi}etil)dimetilamina
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamoxifen
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,9048
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in methanol,ethanol,propanol or propylene glycol;Soluble in dimethyl sulfoxide,dichloromethane and ethanol; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tamoxifen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tamoxifen