Learn More
Cytiva Medio TALON™ Superflow
Código de producto. 12644883 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12644883 50 ml 50 ml
11658893 10 ml 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12644883 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28957502
 Artículo restringido
En stock
Ofrece una selectividad diferente a la de los medios cargados con níquel. Medio Superflow TALON™ Cytiva que se utiliza para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con histidina mediante IMAC.
Características:
  • Ligando - TALON Superflow Cobalto-IMAC
  • Matriz: agarosa reticulada al 6 %
  • Tamaño de partícula: 60-160 μµm
  • Capacidad de unión/ml: hasta 20 mg de proteína marcada con histidina
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
  • Limpieza «in situ» (CIP) con estabilidad de pH: de 2 a 14 con medio sin Co2+
  • Tamaño completo del envase: 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina e inmovilizadas por cromatografía de afinidad con metal
Requisitos de almacenamiento 4°C a 8°C
Capacidad de unión Hasta 20 mg de proteína marcada con histidina
Tipo de producto Garra Superflow Medios de comunicación
Tamaño de partículas 60 a 160 μm
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Talon Superflow Cobalto-IMAC
compliance-icons
Nombre del producto
  • TALON Superflow, 50 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, cobalt