Descripción
Características:
- Ligando - TALON Superflow Cobalto-IMAC
- Matriz: agarosa reticulada al 6 %
- Tamaño de partícula: 60-160 μµm
- Capacidad de unión/ml: hasta 20 mg de proteína marcada con histidina
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
- Limpieza «in situ» (CIP) con estabilidad de pH: de 2 a 14 con medio sin Co2+
- Tamaño completo del envase: 10 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina e inmovilizadas por cromatografía de afinidad con metal |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C a 8°C |
| Capacidad de unión | Hasta 20 mg de proteína marcada con histidina |
| Tipo de producto | Garra Superflow Medios de comunicación |
| Tamaño de partículas | 60 a 160 μm |
| Matriz | Agarosa entrecruzada al 6 % |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tampón de almacenamiento | Etanol al 20 % |
| Tipo de ligando | Talon Superflow Cobalto-IMAC |