Description
- Armarios murales
- Certificado/cumplido según EN 16121:2017
- Zócalo de nivelación de estructura metálica
- Recubrimiento en polvo de poliuretano bonderizado mate gris claro
- Tablero de aglomerado ignífugo con CUERPO de 19 mm de grosor
- Color gris claro (2 decorativos)
- Estantes de chapa de acero (altura ajustable)
- Recubrimiento en polvo de poliuretano bonderizado mate gris claro
- Puerta con bisagras maciza
- 270° Apertura Retención-cierre automático
- Mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
- Cierre de armario con barra de serie
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Unidad de almacenamiento |
| Color | Antracita |
| Tipo de cabina | Conservación |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 900 x (480 + 20) x 203 mm |
| Tipo de puerta | Doble |
| Material del bastidor | Melamina |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de cajones | Ninguno |
| N.º de estantes | 4 |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Show More |