Learn More
BICASA Armario de laboratorio alto
Código de producto. 17457403 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Tipo de puerta:
Parte delantera abierta
Sólido
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tipo de puerta Tamaño de la unidad
17457403 460 x 1200 x 2030 mm Parte delantera abierta cada uno
17407403 600 x 500 x 2030 mm Sólido cada uno
17417403 900 x 500 x 2030 mm Sólido cada uno
17427403 1200 x 500 x 2030 mm Sólido cada uno
17437403 460 x 600 x 2030 mm Parte delantera abierta cada uno
17447403 460 x 900 x 2030 mm Parte delantera abierta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17457403 Proveedor BICASA N.º de proveedor TCO.1200.2003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El armario de laboratorio alto está fabricado con tablero de aglomerado ignífugo y con 4 estantes.
  • Armarios murales
  • Certificación/cumplimiento EN 16121:2017
  • Zócalo de nivelación de estructura metálica
    • Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
  • Tablero de aglomerado ignífugo con CUERPO de 19 mm de grosor
    • Color gris claro (2 decorativos)
  • Estantes de chapa de acero (altura ajustable)
    • Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
  • Puerta con bisagras maciza
    • Apertura de 270° con cierre automático
    • Mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
    • Cierre de armario con barra de serie
  • Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Especificaciones
Color Gris claro
Dimensiones (Pr x An x Al) 460 x 1200 x 2030 mm
Tipo de puerta Parte delantera abierta
Tipo de cabina Sobre zócalo de nivelación
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN 16121
N.º de puertas Ninguno
N.º de estantes 4
Con ruedas giratorias No