Learn More
BICASA Armario de laboratorio alto
Código de producto. 30057545 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lado abisagrado:
Derecha
Izquierda
Color:
Antracita
Azul
Gris claro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Lado abisagrado Color unitSize
30057545 Izquierda Gris claro cada uno
30057596 Izquierda Antracita cada uno
30057555 Izquierda Azul cada uno
30057606 Izquierda Rojo cada uno
30057593 Derecha Antracita cada uno
30057576 Derecha Azul cada uno
30057541 Derecha Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30057545 Proveedor BICASA N.º de proveedor TCD.0600.2003.LH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El armario de almacenamiento TALL está fabricado con tableros de partículas ignífugos y tiene 4 estantes.
  • Armarios murales
  • Certificado/cumplido según EN 16121:2017
  • Zócalo de nivelación de estructura metálica
  • Recubrimiento en polvo de poliuretano bonderizado mate gris claro
  • Tablero de partículas ignífugo CUERPO mm 19 de espesor
  • Color gris claro (2 decorativos)
  • Estantes de chapa de acero (altura ajustable)
  • Recubrimiento en polvo de poliuretano bonderizado mate gris claro
  • Puerta con bisagras maciza
  • 270° Apertura Retención-cierre automático
  • Mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
  • Cierre de armario con barra de serie
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de almacenamiento
Color Gris claro
Tipo de cabina Conservación
Certificaciones/conformidad Certificado EN 16121:2017
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Tipo de puerta Con bisagras
Acabado Revestimiento de polvo
Material del bastidor Melamina
Lado abisagrado Izquierda
N.º de puertas 1
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes 4
Tipo de tapón Ninguno
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 600 mm
Con ruedas giratorias No
Material Melamina