Descripción
- Armarios murales
- Certificado/cumplido según EN 16121:2017
- Zócalo de nivelación de estructura metálica
- Recubrimiento en polvo de poliuretano bonderizado mate gris claro
- Tablero de partículas ignífugo CUERPO mm 19 de espesor
- Color gris claro (2 decorativos)
- Estantes de chapa de acero (altura ajustable)
- Recubrimiento en polvo de poliuretano bonderizado mate gris claro
- Puerta con bisagras maciza
- 270° Apertura Retención-cierre automático
- Mango ergonómico de aluminio anodizado y pintado
- Cierre de armario con barra de serie
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad de almacenamiento |
| Color | Rojo |
| Tipo de cabina | Conservación |
| Certificaciones/conformidad | Certificado EN 16121:2017 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | (480 + 20) x 600 x 2030 mm |
| Tipo de puerta | Con bisagras |
| Acabado | Revestimiento de polvo |
| Material del bastidor | Melamina |
| Lado abisagrado | Derecha |
| N.º de puertas | 1 |
| Mostrar más |