Learn More
Talazoparib tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16490537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490537 50 mg 50 miligramos
16486907 5 mg 5 miligramos
16404198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108413
MedChemExpress Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.
Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talazoparib tosylate
CAS 1373431-65-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22F2N6O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo BMN 673ts
Información de solubilidad DMSO : ≥ 108 mg/mL (195.46 mM)
SMILES O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 552.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.55
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death