Learn More
Talazoparib, MedChemExpress
Código de producto. 16477056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477056 100 mg 100 miligramos
16473037 50 mg 50 miligramos
16451216 200 mg 200 miligramos
16459527 5 mg 5 miligramos
16406988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16106
MedChemExpress Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14F2N6O
Cantidad 100 mg
Sinónimo BMN-673 LT-673
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (65.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C
Peso molecular (g/mol) 380.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.35
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death